Learn More
YSI™ Sonden-Servicekits für YSI-Sonden für gelösten Sauerstoff
Zum Auffüllen von Sauerstoffsensoren an YSI-Sonden für gelösten Sauerstoff
59.75 € - 111.00 €
Produktcode | Marke | Zur Verwendung mit (Geräte) | Menge | Typ | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Zur Verwendung mit (Geräte) | Menge | Typ | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
11969176
|
YSI™
066156 |
YSI™ 55, 5739, 5750, 5718, 6030 und 6562 DO-Sonde | 10 Stück/Packung | Hochempfindliches Membrankit: 150 Membrane |
111.00 €
10 Stück |
Verfügbar ab: 15-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
11978876
|
YSI™
098094 |
5718, 5739, 5750, 5300 und Rapid Pulse Sonden | Je | Standardmembrankit: 30 Membrane, KCl |
59.75 €
10 Stück |
Verfügbar ab: 15-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
11988876
|
YSI™
98095 |
Zum Auffüllen des Sauerstoffsensors an der YSI™ DO-Sonde | Je | Hochempfindliches Membrankit: 30 Membrane, KCl |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||
Beschreibung
- Membrankits enthalten 150 Standard-, 1-mil-PTFE-Membranen oder 150 hochempfindliche 0.5-mil-PTFE-Membranen in 10 Packungen von 50
- Membran/KCI-Kits enthalten 30 Standard- oder hochempfindliche Membranen, 1-oz.(30 ml)-Tropfflasche mit KCI-Kristallen zum Hinzufügen von destilliertem Wasser und ein Sondenkonturwerkzeug
- Zur Verwendung mit Sonden 13-299-43 (Modell 5739), 13-298-80 (Modell 5750), 15-176-50 (Modell 5718), 13-298-16 (Modell 5300 Biologischer Sauerstoffmonitor) und 13-298-56, -57 oder -62 (Modell l55 Handmessgerät für gelösten Sauerstoff)
Spezifikation
DO |