Learn More
YTHDC1 Polyclonal Antibody, Invitrogen™
Rabbit Polyclonal Antibody
Marke:  Thermo Scientific PA557670
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.02000kg
Artikelnummer. 15775561
  • 556.00 € / 100 Mikroliter
Verfügbar ab: 22-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
Immunogen sequence: LVSKPLSSSV SNNKRIVSTK GKSATEYKNE EYQRSERNKR LDADRKIRLS SSASREPYKN QPEKTCVRKR DPERRAKSPT PDGSERIGLE VD Highest antigen sequence identity to the following orthologs: Mouse - 93%, Rat - 92%.
YTHDC1 Polyclonal antibody specifically detects YTHDC1 in Human samples. It is validated for Immunocytochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin).
Spezifikation
Spezifikation
YTHDC1
Polyclonal
Unconjugated
YTHDC1
A730098D12Rik; C80342; KIAA1966; mKIAA1966; putative splicing factor YT521; RA301-binding protein; Splicing factor YT521; splicing factor YT521-B; YT521; YT521-B; YTH domain containing 1; YTH domain-containing protein 1; YTHDC1
Rabbit
Antigen affinity chromatography
RUO
91746
Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Liquid
Immunocytochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
0.14 mg/mL
PBS with 40% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.2
Q96MU7
YTHDC1
Recombinant protein corresponding to Human YTHDC1