Learn More
YTHDF1 Polyclonal Antibody, Invitrogen™
Rabbit Polyclonal Antibody
Marke:  Invitrogen PA549875
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
Artikelnummer. 15663805
  • 472.00 € / 100 Mikroliter
Verfügbar ab: 17-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
The antibody detects endogenous levels of total YTHDF1 protein.
YTHDF1 Polyclonal antibody specifically detects YTHDF1 in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot.
Spezifikation
Spezifikation
YTHDF1
Polyclonal
Unconjugated
YTHDF1
2210410K23Rik; 8030473O16; C20orf21; DACA-1; DACA-1 homolog; Dermatomyositis associated with cancer putative autoantigen 1; dermatomyositis associated with cancer putative autoantigen 1 homolog; fb49c02; wu:fb49c02; wu:fi19h06; wu:fj87f09; wu:fp06c11; YTH domain family 1; YTH domain family protein 1; YTH domain family, member 1; YTH domain-containing family protein 1; YTH N(6)-methyladenosine RNA binding protein 1; YTH N6-methyladenosine RNA binding protein 1; Ythdf1; zgc:55657
Rabbit
Antigen affinity chromatography
RUO
228994, 296467, 54915
-20°C
Liquid
Western Blot
1 mg/mL
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.4
P59326, Q9BYJ9
YTHDF1
Synthesized peptide derived from N-terminal of human YTHDF1.
100 μL
Primary
Human, Mouse, Rat