Learn More
Ytterbium(III)-chloridhydrat, 99.99 % (REO), REacton™, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 11346228
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
19423-87-1
Cl3Yb
279.40
MFCD00149885
CKLHRQNQYIJFFX-UHFFFAOYSA-K
ytterbium iii chloride hydrate, acmc-1bo6s, ytterbium 3+ ion hydrate trichloride, ytterbium 3+ chloride-water 1/3/1
71317291
Ytterbium(3+); Trichlorid; Hydrat
[Cl-].[Cl-].[Cl-].[Yb+3]
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
19423-87-1
Cl3Yb
279.40
MFCD00149885
CKLHRQNQYIJFFX-UHFFFAOYSA-K
ytterbium iii chloride hydrate, acmc-1bo6s, ytterbium 3+ ion hydrate trichloride, ytterbium 3+ chloride-water 1/3/1
71317291
Ytterbium(3+); Trichlorid; Hydrat
[Cl-].[Cl-].[Cl-].[Yb+3]
Cl3H2OYb, CAS-Nummer -19423-87-1, acmc-1bo6s, Ytterbium 3+ Chloridwasser 1/3/1, Ytterbium 3+ Ionen-Hydrate-Trichloride, ytterbium iii chlorid-hydrat, 50 g, 99,99 % (REO), weiß, 2.58, 233-800-5, 279.40 (wasserfrei) H315-H319-H335
Ytterbium(III) chloride hydrate is used as a catalyst in organic chemical synthesis. It is also used to track digestion in animals. The catalytic nature of this compound also has an application in DNA microarrays.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material Ytterbium(III) chloride hydrate
Schmelzpunkt 150°C to 155°C
Farbe Weiß
Physikalische Form Kristalline Aggregate
Menge 50 g
Prozentgehaltsbereich 99.99% (REO)
Löslichkeitsinformationen Soluble in water.
Formelmasse 279.40 (Anhydrous)
Geruch Odorless
Empfindlichkeit Hygroscopic
Dichte 2.58