Learn More
Ytterbium(III)-nitrathydrat, REacton™, 99.99 % (REO), Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 11366228
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
MFCD00149883
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
MFCD00149883
Ytterbium(III) nitrate hydrate, is used as a precursor of nanoscale coatings of carbon composites. Source of yttrium used to make yttrium-based surfactant mesophases which are promising as adsorbing agents as well as for optically functional species.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material Ytterbium(III) nitrate hydrate
Farbe Weiß
Physikalische Form Kristalline Aggregate
Menge 10 g
Hinweise zum Prozentgehalt (REO)
UN-Nummer UN1477
Merck Index 14,10105
Löslichkeitsinformationen Soluble in water.
Formelmasse 359.05 (Anhydrous)
Reinheit (%) 99.99%
Güte Reacton™
Empfindlichkeit Hygroscopic