Learn More
Ytterbium(III)-oxid, 99.9 % (REO), Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 11303318
364.68 EUR gültig bis 2024-03-29
Benutzen Sie den Promotions-Code "21615" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
1314-37-0
O3Yb2
394.09
MFCD00011290
UZLYXNNZYFBAQO-UHFFFAOYSA-N
diytterbium(3+) trioxidandiide
[O--].[O--].[O--].[Yb+3].[Yb+3]
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
1314-37-0
O3Yb2
394.09
MFCD00011290
UZLYXNNZYFBAQO-UHFFFAOYSA-N
diytterbium(3+) trioxidandiide
[O--].[O--].[O--].[Yb+3].[Yb+3]
Ytterbium(III) oxide is being applied to numerous fiber amplifier and fiber optic technologies. High purity Ytterbium Oxide are widely applied as a doping agent for garnet crystals in lasers a important colorant in glasses and porcelain enamel glazes.. As Ytterbium Oxide has a significantly higher emissivity in the infrared range a higher radiant intensity is obtained with Ytterbium-based payloads.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material Ytterbium oxide
Schmelzpunkt 2227°C
Physikalische Form 3 bis 12 mm gesinterter Klumpen
Menge 100 g
Prozentgehaltsbereich 99.9% (REO)
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water,moderately soluble in strong mineral acids.
Formelmasse 394.08
Dichte 9.2