Learn More
Ytterbium(III)-triflat-Hydrat, 99,9 % (Spurenmetallbasis)
Artikelnummer. 10085863 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10085863 5 g Glasflasche 5 Gramm
10646871 1 g Glasflasche 1 Gramm
10045913 25 g Glasflasche 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10085863 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 304170050
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 252976-51-5 | C3F9O9S3Yb | 620,23 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Für die Ultra-Spurenanalyse
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 252976-51-5
Summenformel C3F9O9S3Yb
Molekulargewicht (g/mol) 620.23
MDL-Nummer MFCD06200261
InChI-Schlüssel AHZJKOKFZJYCLG-UHFFFAOYSA-K
Synonym ytterbium iii trifluoromethanesulfonate hydrate, ytterbium 3+ hydrate tritriflate, ytterbium iii triflate hydrate, ytterbium triflate hydrate, acmc-1aqes, yb otf 3.h2o, ytterbium triflate monohydrate, ytterbium trifluoromethanesulfonate hydrate, ytterbium trifluoromethanesulfonate, hydrate
PubChem CID 22836430
IUPAC-Name Ytterbium(3+) Tritrifluormethansulfonat
SMILES [Yb+3].[O-]S(=O)(=O)C(F)(F)F.[O-]S(=O)(=O)C(F)(F)F.[O-]S(=O)(=O)C(F)(F)F
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Ytterbium(III) triflate hydrate
Schmelzpunkt 118.0°C to 122.0°C
Farbe Weiß
Physikalische Form Kristallpulver
Menge 5 g
Prozentgehaltsbereich 99.90%
Strukturformel (CF3SO3)3Yb·xH2O
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: soluble
Formelmasse 620.23
Reinheit (%) 99.9%
Güte Spurenmetallbasis
Verpackung Glasflasche
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
RUO– Nur für Forschungszwecke