Learn More
Yttrium(III)-chlorid, wasserfrei, 99.9 % (REO), Alfa Aesar™
Marke:  Alfa Aesar 018682.30
Weitere Details : CAS : 10361-92-9 Netto-Gewicht : 0.25000kg
Menge 250g
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 11323467
  • 1152.00 € / 250 Gramm
Verfügbar ab
25-03-2021
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Chemische Identifikatoren
10361-92-9
Cl3Y
MFCD00011470
Spezifikation
Yttrium(III) Chloride
10361-92-9
Cl3Y
Soluble in water,ethanol and pyridine.
-20 Mesh
Hygroscopic
721°C
Rare Earth Oxides Content
99.9%
MFCD00011470
195.26
2.67
Anhydrisch
250g
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Dokumentation