Learn More
Yttrium(III)-oxid, 99.999 %, (Metallspurenanalyse), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10301054 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
2 g
10 g
50 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
10 Gramm
2 Gramm
50 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10301054 50 g Glasflasche 50 Gramm
10174210 2 g Glasflasche 2 Gramm
10328430 10 g Glasflasche 10 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10301054 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 194480500
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 1314-36-9 | O3Y2 | 225.81 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Für die Ultra-Spurenanalyse
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1314-36-9
Summenformel O3Y2
Molekulargewicht (g/mol) 225.81
MDL-Nummer MFCD00011473
InChI-Schlüssel RUDFQVOCFDJEEF-UHFFFAOYSA-N
IUPAC-Name Diyttrium(3+) Trioxidandiid
SMILES [O--].[O--].[O--].[Y+3].[Y+3]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Yttrium(III) oxide
Schmelzpunkt 2410.0°C
Farbe Weiß
Physikalische Form Pulver
Menge 50 g
Prozentgehaltsbereich 99.999% (Y2O3) On TREO base
Strukturformel Y2O3
Merck Index 14, 10107
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in dilute acids
Formelmasse 225.81
Reinheit (%) 99.999%
Güte Spurenmetallbasis