Learn More
Yttrium(III)-oxid, REacton™, Nanopulver, 99.995 % (REO), Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7059138
88.00 EUR gültig bis 2024-03-29
Benutzen Sie den Promotions-Code "21615" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
1314-36-9
O3Y2
225.81
MFCD00011473
RUDFQVOCFDJEEF-UHFFFAOYSA-N
diyttrium(3+) trioxidandiide
[O--].[O--].[O--].[Y+3].[Y+3]
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
1314-36-9
O3Y2
225.81
MFCD00011473
RUDFQVOCFDJEEF-UHFFFAOYSA-N
diyttrium(3+) trioxidandiide
[O--].[O--].[O--].[Y+3].[Y+3]
Yttriium(III) oxide is used to make phosphors for color TV tubes, yttrium iron garnets for use as microwave filters, high temperature superconductors, as a mineralizing agent for the formation of spinel and as a stabilizer for high-temperature service materials. It is presurcor for important inorganic compounds. It is a potential solid-state laser material which allows the efficient operation both in continuous operation and in pulsed regimes.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material Yttrium (III) oxide
Schmelzpunkt 2410°C
Farbe Weiß
Physikalische Form Nanopulver
Menge 25 g
Hinweise zum Prozentgehalt (REO)
Merck Index 14,10107
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water. Soluble in alcohol and dilute acids.
Formelmasse 225.81
Reinheit (%) 99.995%
Güte Reacton™
Geruch Odorless
Empfindlichkeit Air Sensitive
Dichte 5.01 g/mL