Learn More
YY1AP1 Rabbit anti-Human, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
Marke:  Proteintech 10425-1-AP-20UL
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.00010kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 16886803
  • 140.00 € / 20 Mikroliter
Verfügbar ab: 24-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
The encoded gene product presumably interacts with YY1 protein; however, its exact function is not known. Alternative splicing results in multiple transcript variants encoding different isoforms.
Spezifikation
Spezifikation
YY1AP1
Polyclonal
Unconjugated
YY1AP1
HCCA1, HCCA2, YAP, YY1 associated protein 1, YY1AP, YY1AP1
Rabbit
Antigen Affinity Chromatography
RUO
55249
-20°C
Liquid
Immunofluorescence, Western Blot, Immunocytochemistry
0.15 mg/mL
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3
Q9H869
YY1AP1
YY1AP1 Fusion Protein Ag0692