missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

(Z)-11-Hexadecen-1-ol Acetate, TRC

Artikelnummer. 30180187
Change view
Click to view available options
Menge:
250 mg
500 mg
Packungsgröße:
250 Milligramm
500 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30180187 500 mg 500 Milligramm
30180154 250 mg 250 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 30180187 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCH293685500MG

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 34010-21-4
Summenformel C18 H34 O2
Molekulargewicht (g/mol) 282.46
Synonym 11-Hexadecen-1-ol, acetate, (11Z)- (9CI), 11-Hexadecen-1-ol, acetate, (Z)- (8CI), (Z)-11-Hexadecen-1-ol acetate, (Z)-11-Hexadecen-1-yl acetate, (Z)-11-Hexadecen-1-yl acetate, (Z)-11-Hexadecenyl acetate, 1-Acetoxy-(Z)-11-hexadecene, Z11-16:Ac, cis-11-Hexadecen-1-ol acetate, cis-11-Hexadecen-1-yl acetate, cis-11-Hexadecenyl acetate
IUPAC-Name [(Z)-hexadec-11-enyl] acetate
SMILES CCCC\C=C/CCCCCCCCCCOC(=O)C

Spezifikation

Chemischer Name oder Material (Z)-11-Hexadecen-1-yl acetate
Menge 500 mg
InChI-Formel InChI=1S/C18H34O2/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-20-18(2)19/h6-7H,3-5,8-17H2,1-2H3/b7-6-
Formelmasse 282.2559
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.