Learn More
(Z)-11-Hexadecen-1-ylacetat 100 μg/ml in Acetonitril, Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30313151
Change view
Click to view available options
Menge:
1 mL
Packungsgröße:
1 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30313151 1 mL 1 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30313151 Lieferant Dr. Ehrenstorfer Lieferanten-Nr. DREA14192950AL100
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Entdecken Sie die von Dr. Ehrenstorfer zertifizierten Referenzmaterialien: Erhältlich in verschiedenen Formaten, einschließlich Mehrkomponenten-Gemische für regulatorische Zwecke, um Ihre Lebensmittel- und Umweltanalysen mit rückverfolgbarer, ISO-zertifizierter Qualität zu unterstützen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material (Z)-11-Hexadecen-1-yl acetate
CAS 34010-21-4
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile (Z)-11-Hexadecen-1-yl acetate
Versandbedingung Room Temperature
Summenformel C18 H34 O2
Konzentration 100 μg/mL
Zertifizierung/Konformität ISO 17034
Synonym 11-Hexadecen-1-ol, acetate, (11Z)- (9CI), 11-Hexadecen-1-ol, acetate, (Z)- (8CI), (Z)-11-Hexadecen-1-ol acetate, (Z)-11-Hexadecen-1-yl acetate, (Z)-11-Hexadecen-1-yl acetate, (Z)-11-Hexadecenyl acetate, 1-Acetoxy-(Z)-11-hexadecene, Z11-16:Ac, cis-11-Hexadecen-1-ol acetate, cis-11-Hexadecen-1-yl acetate, cis-11-Hexadecenyl acetate
InChI-Formel InChI=1S/C18H34O2/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-20-18(2)19/h6-7H,3-5,8-17H2,1-2H3/b7-6-
SMILES CCCC\C=C/CCCCCCCCCCOC(=O)C
IUPAC-Name [(Z)-Hexadec-11-enyl]acetat
Solvent or Matrix Acetonitrile
Molekulargewicht (g/mol) 282.46
Menge 1 mL
Formelmasse 282.2559 g/mol