Learn More
(Z)-2-Nonen-1-ol, TRC
Artikelnummer. 30469869
Change view
Click to view available options
Menge:
5 g
Unit Size:
5 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Menge unitSize
30469869 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Product Code. 30469869 Supplier Toronto Research Chemicals Supplier No. TRCN6497205G
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Chemischer Name oder Material (Z)-2-Nonen-1-ol
CAS 41453-56-9
Summenformel C9H18O
Menge 5 g
Synonym (Z)-2-Nonenyl alcohol, cis-2-Nonen-1-ol, (2Z)-2-Nonen-1-ol
InChI-Formel InChI=1S/C9H18O/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10/h7-8,10H,2-6,9H2,1H3/b8-7-
SMILES CCCCCC\C=C/CO
IUPAC-Name (Z)-non-2-en-1-ol
Molekulargewicht (g/mol) 142.24
Formelmasse 142.1358