Learn More
(Z)-Cinnamyl Chloride, TRC
Artikelnummer. 30368620
Change view
Click to view available options
Menge:
250 mg
500 mg
5 g
Packungsgröße:
250 Milligramm
500 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30368620 5 g -
30365785 250 mg 250 Milligramm
30359718 500 mg 500 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30368620 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCC4421255G
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 39199-93-4
Summenformel C9H9Cl
Molekulargewicht (g/mol) 152.62
Synonym (3-Chloro-1-propenyl)benzene, [(1Z)-3-chloro-1-propenyl]benzene
IUPAC-Name [(Z)-3-chloroprop-1-enyl]benzene
SMILES ClC\C=C/c1ccccc1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material (Z)-Cinnamyl Chloride
Menge 5 g
InChI-Formel InChI=1S/C9H9Cl/c10-8-4-7-9-5-2-1-3-6-9/h1-7H,8H2/b7-4-
Formelmasse 152.0393