Learn More
Z-Diniconazol, TRC
Artikelnummer. 30369107
Change view
Click to view available options
Menge:
10 mg
50 mg
100 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
100 Milligramm
50 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30369107 10 mg 10 Milligramm
30381610 50 mg 50 Milligramm
30377476 100 mg 100 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30369107 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCD47982110MG
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material (Z)-Diniconazole
CAS 76714-16-4
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile (Z)-Diniconazole
Versandbedingung Room Temperature
Summenformel C15 H17 Cl2 N3 O
Synonym 1H-1,2,4-Triazole-1-ethanol, β-[(2,4-dichlorophenyl)methylene]-α-(1,1-dimethylethyl)-, (βZ)-, 1H-1,2,4-Triazole-1-ethanol, β-[(2,4-dichlorophenyl)methylene]-α-(1,1-dimethylethyl)-, (Z)-, (βZ)-β-[(2,4-Dichlorophenyl)methylene]-α-(1,1-dimethylethyl)-1H-1,2,4-triazole-1-ethanol, (Z)-1-(2,4-Dichlorophenyl)-2-(1,2,4-triazol-1-yl)-4,4-dimethyl-1-penten-3-ol, Z-SO 8, (Z)-Diniconazole
InChI-Formel InChI=1S/C15H17Cl2N3O/c1-15(2,3)14(21)13(20-9-18-8-19-20)6-10-4-5-11(16)7-12(10)17/h4-9,14,21H,1-3H3/b13-6-
Lösungstyp Neat
SMILES CC(C)(C)C(O)\C(=C\c1ccc(Cl)cc1Cl)\n2cncn2
IUPAC-Name (Z)-1-(2,4-Dichlorphenyl)-4,4-Dimethyl-2-(1,2,4-Triazol-1-yl)pent-1-en-3-ol
Industry Type Pharmaceutical
Molekulargewicht (g/mol) 326.221
Menge 10 mg
Formelmasse 325.075