Learn More
Z-Diniconazol, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | (Z)-Diniconazole |
| CAS | 76714-16-4 |
| Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile | (Z)-Diniconazole |
| Versandbedingung | Room Temperature |
| Summenformel | C15 H17 Cl2 N3 O |
| Synonym | 1H-1,2,4-Triazole-1-ethanol, β-[(2,4-dichlorophenyl)methylene]-α-(1,1-dimethylethyl)-, (βZ)-, 1H-1,2,4-Triazole-1-ethanol, β-[(2,4-dichlorophenyl)methylene]-α-(1,1-dimethylethyl)-, (Z)-, (βZ)-β-[(2,4-Dichlorophenyl)methylene]-α-(1,1-dimethylethyl)-1H-1,2,4-triazole-1-ethanol, (Z)-1-(2,4-Dichlorophenyl)-2-(1,2,4-triazol-1-yl)-4,4-dimethyl-1-penten-3-ol, Z-SO 8, (Z)-Diniconazole |
| InChI-Formel | InChI=1S/C15H17Cl2N3O/c1-15(2,3)14(21)13(20-9-18-8-19-20)6-10-4-5-11(16)7-12(10)17/h4-9,14,21H,1-3H3/b13-6- |
| Lösungstyp | Neat |
| SMILES | CC(C)(C)C(O)\C(=C\c1ccc(Cl)cc1Cl)\n2cncn2 |
| IUPAC-Name | (Z)-1-(2,4-Dichlorphenyl)-4,4-Dimethyl-2-(1,2,4-Triazol-1-yl)pent-1-en-3-ol |
| Mehr anzeigen |