Learn More
(Z)-Flunarizine, TRC
Artikelnummer. 30398438
Change view
Click to view available options
Menge:
25 mg
250 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
30398438 25 mg
30404801 250 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30398438 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCF45520525MG
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 693765-11-6
Summenformel C26 H26 F2 N2
Molekulargewicht (g/mol) 404.49
Synonym Piperazine, 1-[bis(4-fluorophenyl)methyl]-4-[(2Z)-3-phenyl-2-propen-1-yl]-, Piperazine, 1-[bis(4-fluorophenyl)methyl]-4-[(2Z)-3-phenyl-2-propenyl]- (9CI), 1-[Bis(4-fluorophenyl)methyl]-4-[(2Z)-3-phenyl-2-propen-1-yl]piperazine, 1-[Bis(4-fluorophenyl)methyl]-4-[(2Z)-3-phenylprop-2-enyl]piperazine, (Z)-Flunarizine
IUPAC-Name 1-[bis(4-fluorophenyl)methyl]-4-[(Z)-3-phenylprop-2-enyl]piperazine
SMILES Fc1ccc(cc1)C(N2CCN(C\C=C/c3ccccc3)CC2)c4ccc(F)cc4
Spezifikation
Chemischer Name oder Material (Z)-Flunarizine
Hinweise zur Reinheitsqualität HPLC
Menge 25 mg
InChI-Formel InChI=1S/C26H26F2N2/c27-24-12-8-22(9-13-24)26(23-10-14-25(28)15-11-23)30-19-17-29(18-20-30)16-4-7-21-5-2-1-3-6-21/h1-15,26H,16-20H2/b7-4-
Formelmasse 404.2064
Reinheit (%) >95%