Learn More
(Z)-Icos-9-en-1-ol, TRC
Artikelnummer. 30397369
Change view
Click to view available options
Menge:
250 mg
Packungsgröße:
250 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30397369 250 mg 250 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30397369 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCI164520250MG
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Chemischer Name oder Material (Z)-Icos-9-en-1-ol
CAS 112248-30-3
Summenformel C20H40O
Menge 250 mg
Synonym (9Z)-9-Eicosen-1-ol, Gadoleyl Alcohol
InChI-Formel InChI=1S/C20H40O/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21/h11-12,21H,2-10,13-20H2,1H3/b12-11-
SMILES CCCCCCCCCC\C=C/CCCCCCCCO
Molekulargewicht (g/mol) 296.53