Learn More
Invitrogen™ Z'-LYTE™ Kinase Assay Kit - Ser/Thr-22-Peptid
Z'-LYTE™ Kinase Assay Kit - Ser/Thr-22-Peptid
Marke: Invitrogen™ PV4572
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.00900kg
Beschreibung
Ein Kumarin- und Fluorescein-markiertes Peptidsubstrat, das für das Kinase-Screening in einem antikörperfreien Format verwendet werden kann. Dieses Peptid basiert auf CDK7, das Ser-161 enthält.Spezifikation
Z'-LYTE™ Ser/Thr 22 Peptide Kinase Assay Kit, 800 x 20 μl, 800 Rxns, Serin/Threonin-Kinase-Assay-Typ, Peptid-basiertes Substrat, 535 nm Emission, 405/465 nm Anregung, Methylcumarin-Markierung, Endpunkt-Auslesung, Serin/Threonin-Kinasen Zielenzym, FRET-Technik, für Pharma und Biopharma verwendet, Protein-Analyse und -Analyse | |
Z'-LYTE™ Ser/Thr-11-Peptid, Z'-LYTE™ Ser/Thr-11-Phospho-Peptid, 5 X-Kinase-Puffer A, ATP, Entwicklungsreagenz B, Entwicklungspuffer | |
– 80 °C | |
800 x 20 μl |
Pharma und Biopharma, Proteinbiologie, Arzneimittelforschung und -entwicklung, Ziel- und Lead-Identifizierung und -Validierung, Kinase-Biologie, biochemische Kinase-Assays, Z und acute-lyte™ Kinase-Assays, Enzym- und Proteinaktivitäts-Assays, Proteinassays und | |
800 x 20 μl | |
Z'-LYTE™ Ser/Thr 22 Peptid-Kinase-Assay-Kit | |
384-Well-Platte |
Nur für Forschungszwecke. Nicht zur Verwendung bei diagnostischen Verfahren.