Learn More
Thermo Scientific™ Z'-LYTE™ Kinase Assay Kit - Ser/Thr 24 Peptide
Artikelnummer. 10626465
Change view
Click to view available options
Menge:
800 x 20 μl
Packungsgröße:
800 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
10626465 800 x 20 μl 800 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Artikelnummer. 10626465 Lieferant Thermo Scientific™ Lieferanten-Nr. PV4771
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Ein Kumarin- und Fluorescein-markiertes Serin/Threonin-Peptidsubstrat, das für das Kinase-Screening in einem antikörperfreien Format verwendet werden kann.
Ein Kumarin- und Fluorescein-markiertes Serin/Threonin-Peptidsubstrat, das für das Kinase-Screening in einem antikörperfreien Format verwendet werden kann.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Produktlinie Z -LYTE
Assay Serin/Threonin-Kinase-Assay
Assay-Eingabe Biochemische phosphospezifische Aktivität (keine Antikörper)
Inhalt und Lagerung Z ́-LYTE™ Kinase-Assay-Kits enthalten alle erforderlichen Reagenzien für die Durchführung von primären oder sekundären Screenings. Die meisten Kit-Komponenten sollten bei -20 °C und einige Kit-Komponenten bei -80 °C gelagert werden Spezifische Anweisungen zur Lagerung finden Sie unter COA.
Anregung/Emission 405/465, 535
Format 384-Well-Platte
Zur Verwendung mit (Anwendung) FRET
Marker oder Farbstoff Methylcumarin
Anzahl Reaktionen 800 Reaktionen
Menge 800 x 20 μl
Anzeigewert Endpunkt
Versandbedingung Trockeneis
Quelle Jerini-Peptide, ST7- und STK31-Ausrichtung
Substrateigenschaften Peptid-basiertes Substrat
Zieleintrag EEF2K
Zielenzym Serin/Threonin-Kinasen
Validierte Kinasen EEF2K