Learn More
(Z)-Methyl-3-(((4-hydroxyphenyl)amino)(phenyl)methylen)-2-oxoindolin-6-carboxylat, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | (Z)-Methyl 3-(((4-hydroxyphenyl)amino)(phenyl)methylene)-2-oxoindoline-6-carboxylate |
| CAS | 2519501-85-8 |
| Summenformel | C23 H18 N2 O4 |
| Menge | 10 mg |
| InChI-Formel | InChI=1S/C23H18N2O4/c1-29-23(28)15-7-12-18-19(13-15)25-22(27)20(18)21(14-5-3-2-4-6-14)24-16-8-10-17(26)11-9-16/h2-13,24,26H,1H3,(H,25,27)/b21-20- |
| SMILES | COC(=O)c1ccc2\C(=C(\Nc3ccc(O)cc3)/c4ccccc4)\C(=O)Nc2c1 |
| IUPAC-Name | Methyl-(3Z)-3-[(4-Hydroxyanilino)-phenylmethyliden]-2-oxo-1H-indol-6-carboxylat |
| Molekulargewicht (g/mol) | 386.4 |
| Formelmasse | 386.127 |