Learn More
(Z)-Methyl-3-(((4-hydroxyphenyl)amino)(phenyl)methylen)-2-oxoindolin-6-carboxylat, TRC
Artikelnummer. 30484121
Change view
Click to view available options
Menge:
50 mg
Packungsgröße:
50 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30484121 50 mg 50 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30484121 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCM31253050MG
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material (Z)-Methyl 3-(((4-hydroxyphenyl)amino)(phenyl)methylene)-2-oxoindoline-6-carboxylate
CAS 2519501-85-8
Summenformel C23 H18 N2 O4
Menge 50 mg
InChI-Formel InChI=1S/C23H18N2O4/c1-29-23(28)15-7-12-18-19(13-15)25-22(27)20(18)21(14-5-3-2-4-6-14)24-16-8-10-17(26)11-9-16/h2-13,24,26H,1H3,(H,25,27)/b21-20-
SMILES COC(=O)c1ccc2\C(=C(\Nc3ccc(O)cc3)/c4ccccc4)\C(=O)Nc2c1
IUPAC-Name Methyl-(3Z)-3-[(4-Hydroxyanilino)-phenylmethyliden]-2-oxo-1H-indol-6-carboxylat
Molekulargewicht (g/mol) 386.4
Formelmasse 386.127