Learn More
(Z,Z)-Alpha-Furil Dioxime, TRC
Artikelnummer. 30396849
Change view
Click to view available options
Menge:
10 mg
50 mg
100 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30396849 10 mg 10 Milligramm
30405394 50 mg -
30402101 100 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30396849 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCF86465310MG
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 23789-34-6
Summenformel C10H8N2O4
Molekulargewicht (g/mol) 220.18
SMILES O\N=C(\C(=N\O)\c1occc1)/c2occc2
Spezifikation
Chemischer Name oder Material (Z,Z)-alpha-Furil Dioxime
Menge 10 mg
InChI-Formel InChI=1S/C10H8N2O4/c13-11-9(7-3-1-5-15-7)10(12-14)8-4-2-6-16-8/h1-6,13-14H/b11-9+,12-10+