Learn More
Zalcitabine, TRC
Artikelnummer. 30449288
Change view
Click to view available options
Menge:
10 mg
25 mg
1 g
Packungsgröße:
25 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30449288 25 mg 25 Milligramm
30453068 1 g -
30451009 10 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30449288 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCZ14000025MG
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7481-89-2
Summenformel C9 H13 N3 O3
Molekulargewicht (g/mol) 211.22
Synonym Cytidine, 2',3'-dideoxy-, 2',3'-Dideoxycytidine, D 2C, Dideoxycytidine, Hivid, NSC 606170, Ro 24-2027/000, Zalcitabine, ddC
IUPAC-Name 4-amino-1-[(2R,5S)-5-(hydroxymethyl)oxolan-2-yl]pyrimidin-2-one
SMILES NC1=NC(=O)N(C=C1)[C@H]2CC[C@@H](CO)O2
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Zalcitabine
Menge 25 mg
InChI-Formel InChI=1S/C9H13N3O3/c10-7-3-4-12(9(14)11-7)8-2-1-6(5-13)15-8/h3-4,6,8,13H,1-2,5H2,(H2,10,11,14)/t6-,8+/m0/s1
Formelmasse 211.0957