Learn More
Zalcitabine, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Zalcitabine |
| Menge | 1 g |
| InChI-Formel | InChI=1S/C9H13N3O3/c10-7-3-4-12(9(14)11-7)8-2-1-6(5-13)15-8/h3-4,6,8,13H,1-2,5H2,(H2,10,11,14)/t6-,8+/m0/s1 |
| Formelmasse | 211.0957 |