Learn More
Labcon™ ZAP™ 200-μl-Aerosolfilter-Pipettenspitzen mit weiter Öffnung
Beschreibung
- ZAP™ Aerosolfilter
- Weite Öffnung, 1,45 mm Öffnung für viskose Proben oder ganze Zellen
- Patentierter, vollautomatisiert verbauter , Endotoxin-freier Filter
- Hergestellt in den USA
Spezifikation
Spezifikation
| Volumen (metrisch) | 200 μl |
| Gefiltert | Gefiltert |
| Sterilität | Steril |
| Farbe | klar |
| Autoklavierbar | Nicht autoklavierbar |
| Länge (angloamerikanisch) | 1,95 in. |
| Länge (metrisch) | 49,7 mm |
| Zertifizierung/Konformität | ISO 9001:2015; FDA CFR21 GMP |
| Reinigungsnachweise | Frei von Protease, humaner DNA, ATP, RNase/DNase und Endotoxin |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Liquid Handling |
| Mehr anzeigen |