Learn More
Labcon™ ZAP™ 200 μL Wide Orifice Aerosol Filter Pipette Tips
These filter pipette tips fit most popular 200 μL pipettors.
Marke:  Labcon™ 1152-960-006-9
Weitere Details : Netto-Gewicht : 14.96850kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 16643972
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Beschreibung
Beschreibung
  • ZAP™ Aerosol Filter
  • Wide bore, 1.45 mm orifice for viscous samples or whole cells
  • Patented, robotically inserted, endotoxin-free filter
  • Made in USA
Spezifikation
Spezifikation
200 μL
Non-sterile
Not Autoclavable
49.7 mm
Protease, Human DNA, ATP, RNase/DNase, and Endotoxin-free
Rack, 96
96 Tips/Rack, 10 Racks/Pk., 10 Pk./Cs.
Universal Fit
ZAP
Filtered
Clear
1.95 in.
ISO 9001:2015, FDA CFR21 GMP, CE IVD Conformity
Liquid Handling
Wide Orifice, Bevel Point
Single-use
No
Polypropylene Resin