Learn More
Labcon™ ZAP™ 200 μL Wide Orifice Aerosol Filter Pipette Tips
These filter pipette tips fit most popular 200 μL pipettors.
Marke: Labcon™ 1152-800-000-9
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.34470kg
Beschreibung
- ZAP™ Aerosolfilter
- Weite Öffnung, 1,45 mm Öffnung für viskose Proben oder ganze Zellen
- Patentierter, vollautomatisiert verbauter , Endotoxin-freier Filter
- Hergestellt in den USA
Spezifikation
200 μl | |
Unsteril | |
Autoklavierbar | |
49,7 mm | |
Frei von Protease, humaner DNA, ATP, RNase/DNase und Endotoxin | |
Im Beutel | |
1000 Spitzen/Beutel, 10 Beutel/Karton | |
Ja | |
Nein | |
Polypropylenharz |
Gefiltert | |
Durchsichtig | |
1,95 in. | |
ISO 9001:2015, FDA CFR21 GMP, USP Klasse VI | |
Liquid Handling | |
Breite Öffnung, Kegelpunkt | |
Hergestellt mit 93 % erneuerbarer Energie | |
200 μl Pipetten | |
ZAP™ |