Learn More
Labcon ZAP™ SLIK 100 μL Low Retention Aerosol Filter Pipette Tips
Fits Most Popular 100 μL Pipettors
105.00 € - 121.00 €
Spezifikation
Volumen (metrisch) | 100 μl |
---|---|
Gefiltert | Gefiltert |
Sterilität | Steril |
Farbe | Naturfarben |
Autoklavierbar | Nicht autoklavierbar |
Produktcode | Marke | Verpackung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Verpackung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
16631953
|
Labcon
1174-225-000-9 |
96 Spitzen/Eclipse™ UNO-Nachfüllpackung/10 Nachfüllpackungen/Packung/5 Packungen/Karton |
121.00 €
960 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||||
16641953
|
Labcon
1174-965-006-9 |
96 Spitzen/Gestell, 10 Gestelle/Packung, 10 Packungen/Karton |
105.00 €
960 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||||
Beschreibung
- Pipette tip
- Fits Most Popular 100 μL Pipettors;
- Patented robotically inserted endotoxin free filter
- Ultra low fluid retention
- Protease, Human DNA, ATP, RNase/DNase and Endotoxin Free (non-pyrogenic)
- Polypropylene USP Class VI resin
- Made in USA
Spezifikation
100 μl | |
Steril | |
Nicht autoklavierbar | |
49,7 mm | |
Protease, Human-DNA, ATP, RNase/DNase und Endotoxin-frei (nicht pyrogen) | |
E-Strahl | |
RT | |
Ja | |
Nein | |
Polypropylenharz |
Gefiltert | |
Naturfarben | |
1,95 in. | |
ISO 9001:2015; FDA CFR21 GMP; CE IVD-Konformität | |
Liquid Handling | |
Abgeschrägt | |
Ja | |
Universal Fit | |
ZAP™ |