Learn More
Labcon ZAP™ SLIK 1000 μl Pipettenspitzen mit Aerosolfilter mit geringer Retention
Geringe Montage- und Auswurfkräfte unter 3 kg
118.00 € - 164.00 €
Spezifikation
Gefiltert | Gefiltert |
---|---|
Sterilität | Steril |
Autoklavierbar | Nicht autoklavierbar |
Länge (angloamerikanisch) | 3,50 in. |
Länge (metrisch) | 88,9 mm |
Produktcode | Marke | Verpackung | Spitzenform | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Verpackung | Spitzenform | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
16653992
|
Labcon
1177-965-006-9 |
96 Spitzen/Gestell, 6 Gestelle/Packung, 8 Packungen/Karton | UltraFine Spitze |
118.00 €
576 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||||
16661953
|
Labcon
1177-225-000-9 |
96 Spitzen/Eclipse™ UNO-Nachfüllpackung, 8 Nachfüllpackungen/Packung, 3 Packungen/Karton | UltraFine Spitze |
126.00 €
768 Stück |
Verfügbar ab: 20-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
17255694
|
Labcon
1148-225-000-9 |
96 Spitzen/Eclipse™ UNO Refill, 8 Nachfüllpackungen/Packung, 3 Packungen/Karton | Weite Öffnung, Extended Length |
164.00 €
768 Stück |
Verfügbar ab: 20-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
Beschreibung
- Pipettenspitze
- Geringe Montage- und Auswurfkräfte unter 3 kg
- Äußerst geringe Flüssigkeitsretention
- Patentierter, vollautomatisiert verbauter Endotoxin-freier Filter
- Protease, Human-DNA, ATP, RNase/DNase und Endotoxin-frei (nicht pyrogen)
- Polypropylen USP Klasse VI Harz
- Hergestellt in den USA
Spezifikation
Gefiltert | |
Nicht autoklavierbar | |
88,9 mm | |
Protease, Human-DNA, ATP, RNase/DNase und Endotoxin-frei (nicht pyrogen) | |
Ja | |
Universal Fit | |
ZAP™ |
Steril | |
3,50 in. | |
ISO 9001:2015; FDA CFR21 GMP; CE IVD-Konformität | |
E-Strahl | |
Ja | |
Nein | |
Polypropylenharz |