Learn More
Labcon ZAP™ SLIK 20 μL Low Retention Aerosol Filter Pipette Tips
Fits Most Popular 20 μL Pipettors
99.10 € - 121.00 €
Spezifikation
Volumen (metrisch) 20 μl
Gefiltert Gefiltert
Sterilität Steril
Autoklavierbar Nicht autoklavierbar
Länge (angloamerikanisch) 1,95 in.
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Verpackung Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Verpackung Preis Menge & Verfügbarkeit  
16643992
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Labcon
1175-965-006-9
96 Spitzen/Gestell
99.10 €
960 Stück
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
16651953
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Labcon
1175-225-000-9
96 Spitzen/Eclipse™ UNO-Nachfüllpackung
121.00 €
960 Stück
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Pipette Tip
  • Fits Most Popular 20 μL Pipettors
  • ZAP™ SLIK Low Retention Aerosol Filter
  • Ultra-low fluid retention
  • Patented robotically inserted endotoxin free filter
  • Protease, Human DNA, ATP, RNase/DNase and Endotoxin Free (non-pyrogenic)
  • Polypropylene USP Class VI resin
  • Made in USA
Spezifikation
Spezifikation
20 μl
Steril
1,95 in.
ISO 9001:2015; FDA CFR21 GMP; CE IVD-Konformität
UltraFine Spitze
Ja
Nein
Gefiltert
Nicht autoklavierbar
49,7 mm
Protease, Human-DNA, ATP, RNase/DNase und Endotoxin-frei (nicht pyrogen)
Ja
Universal
Polypropylenharz