Learn More
Labcon ZAP™ SLIK 200 μL Low Retention Aerosol Filter Pipette Tips with Wide Orifice
Ultra low fluid retention
Marke: Labcon 1146-225-000-9
Weitere Details : Netto-Gewicht : 5.44310kg
Beschreibung
- Pipettenspitze
- Mit breiter Öffnung
- Passend für die gängigsten 200 μl-Pipettierer
- Äußerst geringe Flüssigkeitsretention
- Patentierter, vollautomatisiert verbauter Endotoxin-freier Filter
- Protease, Human-DNA, ATP, RNase/DNase und Endotoxin-frei (nicht pyrogen)
- Polypropylen USP Klasse VI Harz
- Hergestellt in den USA
Spezifikation
200 μl | |
Steril | |
Nicht autoklavierbar | |
49,7 mm | |
Protease, Human-DNA, ATP, RNase/DNase und Endotoxin-frei (nicht pyrogen) | |
Weite Öffnung | |
96 Spitzen/Eclipse™ UNO-Nachfüllpackung | |
Ja | |
Universal Fit | |
ZAP™ |
Gefiltert | |
Naturfarben | |
1,95 in. | |
ISO 9001:2015; FDA CFR21 GMP; CE IVD-Konformität | |
Liquid Handling | |
96 Spitzen/Eclipse™ UNO-Nachfüllpackung/10 Nachfüllpackungen/Packung/5 Packungen/Karton | |
RT | |
Ja | |
Nein | |
Polypropylenharz |