Learn More
Labcon ZAP™ SLIK 300 μL Low Retention Aerosol Filter Pipette Tips
Fits Most Popular 300 μL Pipettors
Marke: Labcon 1178-225-000-9
Weitere Details : Netto-Gewicht : 4.98950kg
Beschreibung
- Pipettenspitze
- Passend für die gängigsten 300 μl-Pipettierer
- ZAP™ SLIK Aerosolfilter mit niedriger Retention
- Äußerst geringe Flüssigkeitsretention
- Patentierter, vollautomatisiert verbauter Endotoxin-freier Filter
- Protease, Human-DNA, ATP, RNase/DNase und Endotoxin-frei (nicht pyrogen)
- Polypropylen-Harz der USP-Klasse VI
- Hergestellt in den USA
Spezifikation
300 μl | |
Steril | |
Nicht autoklavierbar | |
52,1 mm | |
Protease, Human-DNA, ATP, RNase/DNase und Endotoxin-frei (nicht pyrogen) | |
E-Strahl | |
96 Spitzen/Eclipse™ UNO-Nachfüllpackung | |
Ja | |
Universal | |
ZAP™ SLIK |
Gefiltert | |
Naturfarben | |
2,05 in. | |
ISO 9001:2015; FDA CFR21 GMP; CE IVD-Konformität | |
Liquid Handling | |
Abgeschrägt | |
RT | |
Ja | |
Nein | |
Polypropylenharz |