Learn More
Zardaverine, Tocris Bioscience™
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 30002152
Change view
Click to view available options
Menge:
10 mg
50 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
50 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30002152 50 mg 50 Milligramm
18015462 10 mg 10 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30002152 Lieferant Tocris Bioscience Lieferanten-Nr. 1046/50
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
PDE3/4 inhibitor
Phosphodiesterase inhibitor, selective for PDE3 and 4 (IC50 values are 0.5 and 0.8 μM respectively).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 101975-10-4
Summenformel C12H10F2N2O3
Molekulargewicht (g/mol) 268.22
InChI-Schlüssel HJMQDJPMQIHLPB-UHFFFAOYSA-N
Synonym zardaverine, zardaverina, zardaverinum, zardaverine inn, zardaverinum inn-latin, unii-tq358gwh6y, zardaverina inn-spanish, 6-4-difluoromethoxy-3-methoxy-phenyl-2h-pyridazin-3-one, 6-4-difluoromethoxy-3-methoxyphenyl-3 2h-pyridazinone, tq358gwh6y
PubChem CID 5723
ChEBI CHEBI:46548
IUPAC-Name 3-[4-(difluoromethoxy)-3-methoxyphenyl]-1H-pyridazin-6-one
SMILES COC1=C(C=CC(=C1)C2=NNC(=O)C=C2)OC(F)F
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Zardaverine
Menge 50 mg
Formelmasse 268.22
Reinheit (%) >98%