missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

ZBTB22 Antibody, Novus Biologicals™

Artikelnummer. 18317718 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
0.05 mg
Packungsgröße:
0.05 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
18317718 0.05 mg 0.05 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 18317718 Lieferant Novus Biologicals Lieferanten-Nr. H00009278B01P

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Mouse Polyclonal Antibody

ZBTB22 Polyclonal antibody specifically detects ZBTB22 in Human samples. It is validated for Western Blot, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen ZBTB22
Anwendungen Western Blot, Immunocytochemistry
Klassifikation Polyclonal
Konjugat Unconjugated
Verdünnung Western Blot, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence
Zusammensetzung PBS (pH 7.4)
Gen-Zugriffsnummer NP_005444.3
Gen-Alias BING1ZNF297, fru, fruitless, Protein BING1, ZBTB22AZNF297A, zinc finger and BTB domain containing 22, zinc finger and BTB domain-containing protein 22, Zinc finger protein 297Zinc finger and BTB domain-containing protein 22A
Wirtsspezies Mouse
Immunogen ZBTB22 (NP_005444.3, 1 a.a. - 634 a.a.) full-length human protein. MEPSPLSPSGAALPLPLSLAPPPLPLPAAAVVHVSFPEVTSALLESLNQQRLQGQLCDVSIRVQGREFRAHRAVLAASSPYFHDQVLLKGMTSISLPSVMDPGAFETVLASAYTGRLSMAAADIVNFLTVGSVLQMWHIVDKCTELLREGRASATTTITTAAATSVTVPGAGVPSGSGGTVAPATMGSARSHASSRASENQSPSSSNYFSPRESTDFSSSSQEAFAASAVGSGERRGGGPVFPAPVVGSGGATSGKLLLEADELCDDGGDGRGAVVPGAGLRRPTYTPPSIMPQKHWVYVKRGGNCPAPAPLVPQDPDLEEEEEEEDLVLTCEDDEDEELGGSSRVPVGGGPEATLSISDVRTLSEPPDKGEEQVNFCESSNDFGPYEGGGPVAGLDDSGGPTPSSYAPSHPPRPLLPLDMQGNQILVFPSSSSSSSSQAPGQPPGNQAEHGAVTVGGTSVGSLGVPGSVGGVPGGTGSGDGNKIFLCHCGKAFSHKSMRDRHVNMHLNLRPFDCPVCNKKFKMKHHLTEHMKTHTGLKPYECGVCAKKFMWRDSFMRHRGHCERRHRLGGVGAVPGPGTPTGPSLPSKRESPGVGGGSGDEASAATPPSSRRVWSPPRVHKVEMGFGGGGGAN
Reinigungsverfahren Protein G purified
Menge 0.05 mg
Regulatorischer Status RUO
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 9278
Zielspezies Human
Inhalt und Lagerung Aliquot and store at -20C or -80C. Avoid freeze-thaw cycles.
Form Purified
Isotype IgG
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.