missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

ZD 7114 hydrochloride, Tocris Bioscience™

β3 agonist

Marke:  Tocris (Bio-Techne) 093050

Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg

Menge. 50mg

 Weitere Artikel aus diesem Sortiment

Artikelnummer. 13418173

  • 843.48 € / 50 Milligramm


Voraussichtlicher Liefertermin 04-06-2019
Zum Warenkorb hinzufügen

Beschreibung

Beschreibung

β 3 -adrenoceptor agonist. Active Metabolite also available.
Spezifikation

Chemische Identifikatoren

129689-28-7
454.948
zd 7114 hydrochloride, zd7114 hydrochloride, d-7114 hydrochloride, zd-7114 hydrochloride, zd 7114 hydrochloride hplc, s-4-2-hydroxy-3-phenoxypropylaminoethoxy-n-2methoxyethyl phenoxyacetamide hydrochloride, s-2-4-2-2-hydroxy-3-phenoxypropyl amino ethoxy phenoxy-n-2-methoxyethyl acetamide hydrochloride, s-4-2-2-hydroxy-3-phenoxypropylamino ethoxy-n-2-methoxyethyl phenoxyacetamide hydrochloride, 2-4-2-2s-2-hydroxy-3-phenoxypropyl amino ethoxy phenoxy-n-2-methoxyethyl acetamide hydrochloride, acetamide, 2-4-2-2-hydroxy-3-phenoxypropyl amino ethoxy phenoxy-n-2-methoxyethyl-, monohydrochloride, s
2-[4-[2-[[(2S)-2-hydroxy-3-phenoxypropyl]amino]ethoxy]phenoxy]-N-(2-methoxyethyl)acetamide;hydrochloride
C22H31ClN2O6
KCAMZVQSGDBGGF-FERBBOLQSA-N
9890216
COCCNC(=O)COC1=CC=C(C=C1)OCCNCC(COC2=CC=CC=C2)O.Cl

Spezifikation

ZD 7114 hydrochloride
129689-28-7
zd 7114 hydrochloride, zd7114 hydrochloride, d-7114 hydrochloride, zd-7114 hydrochloride, zd 7114 hydrochloride hplc, s-4-2-hydroxy-3-phenoxypropylaminoethoxy-n-2methoxyethyl phenoxyacetamide hydrochloride, s-2-4-2-2-hydroxy-3-phenoxypropyl amino ethoxy phenoxy-n-2-methoxyethyl acetamide hydrochloride, s-4-2-2-hydroxy-3-phenoxypropylamino ethoxy-n-2-methoxyethyl phenoxyacetamide hydrochloride, 2-4-2-2s-2-hydroxy-3-phenoxypropyl amino ethoxy phenoxy-n-2-methoxyethyl acetamide hydrochloride, acetamide, 2-4-2-2-hydroxy-3-phenoxypropyl amino ethoxy phenoxy-n-2-methoxyethyl-, monohydrochloride, s
COCCNC(=O)COC1=CC=C(C=C1)OCCNCC(COC2=CC=CC=C2)O.Cl
454.948
454.95
50mg
C22H31ClN2O6
KCAMZVQSGDBGGF-FERBBOLQSA-N
2-[4-[2-[[(2S)-2-hydroxy-3-phenoxypropyl]amino]ethoxy]phenoxy]-N-(2-methoxyethyl)acetamide;hydrochloride
9890216
>98%
Videos