missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

ZDHHC12 Rabbit anti-Human, Mouse, Polyclonal, Proteintech

Rabbit Polyclonal Antibody

Marke:  Proteintech 26433-1-AP-20UL

Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.00010kg

 Weitere Artikel aus diesem Sortiment

Artikelnummer. 16884895

  • 112.71 € / 20 Mikroliter

Voraussichtliches Versanddatum: 18-06-2021

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!


Beschreibung

Beschreibung

ZDHHC12 gene ontology annotations related to this gene include peptidyl-L-cysteine S-palmitoylation; protein palmitoylation; protein targeting to membrane.
Spezifikation

Spezifikation

ZDHHC12
0.49 mg/mL
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3
Q8VC90, Q96GR4
DHHC 12, ZDHHC12, Zinc finger protein 400, ZNF400
Rabbit
IgG
20 μL
-20°C
Primary
66220, 84885
Western Blot
Unconjugated
ZDHHC12
Liquid
ZDHHC12
ZDHHC12 Fusion Protein Ag23634
Antigen Affinity Chromatography
RUO
Antibody
Polyclonal
Human, Mouse
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation