missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

ZDHHC13 Rabbit anti-Human, Mouse, Polyclonal, Proteintech

Rabbit Polyclonal Antibody

Marke:  Proteintech 24759-1-AP-20UL

Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.00010kg

 Weitere Artikel aus diesem Sortiment

Artikelnummer. 16883245

  • 112.71 € / 20 Mikroliter

Voraussichtliches Versanddatum: 25-06-2021

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!


Beschreibung

Beschreibung

Palmitoyltransferase for HD and GAD2 (By similarity). Mediates Mg(2+) transport.
Spezifikation

Spezifikation

ZDHHC13
0.18 mg/mL
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3
Q8IUH4, Q9CWU2
DHHC 13, HIP14 related protein, HIP14L, HIP3RP, Palmitoyltransferase ZDHHC13, ZDHHC13
Rabbit
IgG
20 μL
-20°C
Primary
243983, 54503
Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
Unconjugated
ZDHHC13
Liquid
ZDHHC13
ZDHHC13 Fusion Protein Ag21607
Antigen Affinity Chromatography
RUO
Antibody
Polyclonal
Mouse, Human
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Zertifikate