missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Beschreibung
ZDHHC5 Polyclonal antibody specifically detects ZDHHC5 in Human,Mouse samples. It is validated for Immunoprecipitation,Western Blot
Spezifikation
Spezifikation
| Antigen | ZDHHC5 |
| Anwendungen | Immunoprecipitation, Western Blot |
| Klassifikation | Polyclonal |
| Konjugat | Unconjugated |
| Zusammensetzung | Tris-citrate/phosphate buffer, pH 7 to 8 |
| Gen-Alias | DHHC domain containing 5, DKFZp586K0524, zinc finger, DHHC-type containing 5, ZNF375 |
| Wirtsspezies | Rabbit |
| Immunogen | Between 500 and 550 |
| Reinigungsverfahren | Affinity purified |
| Menge | 100 μg |
| Mehr anzeigen |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?