Learn More
Zearalenone 4-Sulfate Ammonium Salt, TRC
Artikelnummer. 30451560
Change view
Click to view available options
Menge:
2.5 mg
25 mg
Packungsgröße:
2.50 Milligramm
25 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30451560 2.5 mg 2.50 Milligramm
30454300 25 mg 25 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30451560 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCZ2705302.5MG
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1439328-85-4
Summenformel C18H25NO8S
Molekulargewicht (g/mol) 415.46
SMILES O=C(C1=C(O)C=C(OS(=O)([O-])=O)C=C1/C=C/CCC2)O[C@@H](C)CCCC2=O.[NH4+]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Zearalenone 4-Sulfate Ammonium Salt
Menge 2.5 mg
InChI-Formel InChI=1S/C18H22O8S.H3N/c1-12-6-5-9-14(19)8-4-2-3-7-13-10-15(26-27(22,23)24)11-16(20)17(13)18(21)25-12;/h3,7,10-12,20H,2,4-6,8-9H2,1H3,(H,22,23,24);1H3/b7-3+;/t12-;/m0./s1