missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Zearalenone 4-Sulfate Ammonium Salt, TRC

Artikelnummer. 30454300
Change view
Click to view available options
Menge:
2.5 mg
25 mg
Packungsgröße:
2.50 Milligramm
25 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30454300 25 mg 25 Milligramm
30451560 2.5 mg 2.50 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 30454300 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCZ27053025MG

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 1439328-85-4
Summenformel C18H25NO8S
Molekulargewicht (g/mol) 415.46
SMILES O=C(C1=C(O)C=C(OS(=O)([O-])=O)C=C1/C=C/CCC2)O[C@@H](C)CCCC2=O.[NH4+]

Spezifikation

Chemischer Name oder Material Zearalenone 4-Sulfate Ammonium Salt
Menge 25 mg
InChI-Formel InChI=1S/C18H22O8S.H3N/c1-12-6-5-9-14(19)8-4-2-3-7-13-10-15(26-27(22,23)24)11-16(20)17(13)18(21)25-12;/h3,7,10-12,20H,2,4-6,8-9H2,1H3,(H,22,23,24);1H3/b7-3+;/t12-;/m0./s1
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.