Learn More
Thermo Scientific™ Zeba Spin 7K MWCO Entsalzungssäulen
Entfernen Sie effektiv Salz und andere Moleküle (7 K MWCO) aus Proben, und erreichen Sie mit diesen Chromatographiesäulen nach Zentrifugenprinzip eine hervorragende Proteinrückgewinnung.
149.00 € - 266.00 €
Produkte 2
Produktcode Marke Ausreichend für Menge Größe (metrisch) Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Ausreichend für Menge Größe (metrisch) Preis Menge & Verfügbarkeit  
10341164
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
89882
25 Proben, je 30 bis 130 µl 25 Säulen 0.5 ml
149.00 €
25 Stück
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Auf Lager, versandfertig: 216 Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
10056033
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
89883
50 Proben, je 30 bis 130 µl 50 Säulen 0.5 ml
266.00 €
50 Stück
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Auf Lager, versandfertig: 108 Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
Diese speziell entwickelten Polypropylenzentrifugensäulen sind vorbestückt mit leistungsfähigem Zeba Desalting Resin zur Erleichterung der schnellen Proteinentsalzung mit hoher Rückgewinnung. Das Harz nimmt die Salze und andere kleine Probenkomponenten auf, aber behindert Proteine und andere Makromoleküle, die direkt in das Zentrifugenentnahmeröhrchen übergehen, nicht. Diese Säulen nutzen Zebra Resin mit einem Molekulargewicht-Ausscheidewert (MWCO) von 7 K. Dadurch wird gewährleistet, dass Proteine, die größer als 7000 MW sind, mit hoher Effizienz zurückgewonnen werden.
Die anwenderfreundliche Zentrifugationssäule verbessert die Ergebnisse gegenüber standardmäßigen Tropfsäulen drastisch. Mit diesem System entfallen sowohl das Warten auf das Auftauchen der Proben durch Schwerkraftströmung als auch die Überwachung von Fraktionen zur Proteinrückgewinnung. In diesen Entsalzungssäulen werden Proben mit einer standardmäßigen Zentrifuge oder Mikrozentrifuge verarbeitet. Schritte zur Vorbereitung von Chromatographiegeräten oder Säulen sind nicht erforderlich. Mehrere Proben können in weniger als 10 min verarbeitet werden. Zeba Spin Desalting Cartridges sind in fünf verschiedenen Säulengrößen erhältlich. Dadurch werden problemfreies Entsalzen und Pufferaustausch für Probenvolumina zwischen 2 μl und 4 ml möglich.
Leistungsmerkmale:
  • Schnelles Zentrifugenformat – Harz und Säulen sind für die schnelle Zentrifugationsverarbeitung mit Standardsammelröhrchen und Rotoren optimiert
  • Als Ersatz für Tropfsäulenverfahren – Langsam auftauchende Proteinfraktionen müssen nicht mehr gesammelt und gescreent werden
  • Außergewöhnlich hohe Proteinausbeute – Rückgewinnung von über 95 % bei herkömmlichen Anwendungen mit minimaler Verdünnung
  • Fünf praktische Größen – Säulen mit 75 μl bis 10 ml Zeba Harz liefern eine Entsalzung, die auf Probenvolumen zwischen 2 μl und 4 ml abgestimmt ist
  • 7 K MWCO – Das Harz ist für die Rückgewinnung von Proteinen mit einer Größe von mehr als 7000 Dalton und die Rückgewinnung (Entfernung) von gelösten Substanzen kleiner als 1000 MW ausgelegt
Anforderungen:
Mikrozentrifugen und Mikrozentrifugensammelröhrchen (für 75 μl und 0.5 ml-Säulen) oder Zentrifugen und Sammelröhrchen (15 ml-Röhrchen für 2 und 5 ml-Säulen; 50 ml-Röhrchen für 10 ml-Säulen)
Sicherheitsdatenblatt (SDS)