Learn More
Thermo Scientific™ Zeba™ 96-well Spin Desalting Plates, 40K MWCO
Entsalzen Sie mit hohem Durchsatz Proben für Massenspektrometrie, HPLC, Kapillarelektrophorese, Metabolit-Screening und Assay-Entwicklung.
Marke: Thermo Scientific™ 87774
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
Beschreibung
Thermo Scientific™ Zeba Entsalzungs-Zentrifugationsplatten ermöglichen das Entfernen von Salz und kleinen Molekülen aus Proben mit hohem Durchsatz, um sie für Massenspektrometrie, HPLC, Kapillarelektrophorese, Metabolit-Screening und Assay-Entwicklung vorzubereiten.
Diese Filterplatten mit 96 Wells bieten Entsalzung mit hohem Durchsatz und Pufferaustausch für Proben von 20 bis 100 μl. Jedes Well enthält ein nach Größe ausschließendes Hochleistungs-Chromatographie-Resin (Zeba Desalting Resin), das nach Hinzufügen von Proben und Zentrifugierung der Plattenbaugruppe Salze und kleine Moleküle wirksam aufnimmt und entfernt. Die entsalzten Proben werden in einer standardmäßigen Auffangplatte mit 96 Wells aufgefangen, sodass sie danach mit mehrkanaligen Pipettiergeräten oder automatischen Flüssigkeitsverarbeitungsgeräten weiterverarbeitet werden können. Die Zeba Spin Desalting Plates mit 96 Wells benötigen kein zusätzliches Resin und keine Hydrierung. Eine Platte von 96 Proben kann in 5 Minutenverarbeitet werden.Das Zeba Entsalzungsharz bietet hervorragende Entsalzungs- und Proteinrückgewinnungseigenschaften. Für die vorgesehenen Probenvolumina (20 bis 100 μl) bieten diese Platten eine hervorragende Proteinrückgewinnung und die Entfernung von mindestens 95 % der Salze oder anderer kleiner Moleküle. Proteine, die deutlich größer als der MWCO-Wert (Molecular Weight Cutoff, Grenzwert des Molekulargewichts) des Resins sind, werden zu mehr als 95 % zurückgewonnen während Proteine, die nur wenig größer als der MWCO-Wert sind, zu etwa 85 % zurückgewonnen werden. Es werden Entsalzungsplatten mit 7 K und 40 K-MWCO-Harzen angeboten.
Entsalzen ist ein entscheidender Schritt bei der Identifizierung und Quantifizierung von Proteinen in biologischen Systemen. Die Automatisierung der Probenvorbereitung ist ein wünschenswertes Ziel, um eine Proteomanalyse mit hohem Durchsatz zu ermöglichen. Diese einsatzbereiten Platten entsprechen diesem Ziel, sodass eine schnelle Probenvorbereitung für verschiedenste Downstream-Prozesse, z. B. Massenspektrometrie, HPLC, Kapillarelektrophorese, Metabolit-Screening und Assay-Entwicklung möglich ist.
Leistungsmerkmale:
Hoher Durchsatz – 96-Well Zentrifugenfilterplattenformat; Entsalzung von 96 Proben in 5 Minuten
Gebrauchsfertig – Keine Harzdispensierung oder Plattenvorbereitung erforderlich; Wasch- und Sammelplatten im Lieferumfang enthalten
Kompatibel mit Folgeanwendungen – Die entsalzten Proben werden in 96-Well-Platten gesammelt, die für die nachfolgende Handhabung und Verarbeitung mit Mehrkanalpipettierern oder automatisierten Flüssigkeitshandlern geeignet sind.
Als Ersatz für Tropfsäulenverfahren – Langsam auftauchende Proteinfraktionen müssen nicht mehr gesammelt und gescreent werden
Außergewöhnlich hohe Proteinausbeute – Rückgewinnung von über 95 % bei herkömmlichen Anwendungen mit minimaler Verdünnung
MWCO-Optionen mit 7 und 40 K – Wählen Sie Platten mit 7 K MWCO-Harz, um mit hoher Effizienz alle Proteine rückzugewinnen, die größer sind als 7000 Dalton, oder entscheiden Sie sich für Platten mit 40 K MWCO-Harz, um mit hoher Effizienz nur große Proteine rückzugewinnen.
Enthält:
Entsalzungs-Filterplatten (vorgefüllt mit Zeba Entsalzungsharz) und der gleichen Anzahl an Waschplatten und Auffangplatten
Erfordert:
Zentrifuge mit variabler Geschwindigkeit mit Rotor und Träger für die Verarbeitung von gestapelten Platten (4.4 cm Höhe) bei 1000 x g
Spezifikation
Size-Exclusion, Proprietary Resin | |
Zeba Entsalzungs-Zentrifugationssäulen, 40K MWCO | |
40 kDa | |
Buffer Exchange, Protein |
Upon receipt store at 4°C. | |
Zeba™ | |
96-well Filter Plate | |
2 Platten |