Learn More
Zeolith Y, Ammonium, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7076487
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
1318-02-1
Al2O5Si
162.043
MFCD00132601
HNPSIPDUKPIQMN-UHFFFAOYSA-N
kaolinite, montmorillonite aluminum pillared clay, silica-alumina catalyst support, grade 135, aidplusocma, bactekillermb, fiberfrax™, bactekillerbm101a, bactekillerbm102a, bactekillerbm501a, kaolinite, natural
9942228
Dioxosilan;oxo(oxoalumanyloxy)aluman
O=[Al]O[Al]=O.O=[Si]=O
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
1318-02-1
Al2O5Si
162.043
MFCD00132601
HNPSIPDUKPIQMN-UHFFFAOYSA-N
kaolinite, montmorillonite aluminum pillared clay, silica-alumina catalyst support, grade 135, aidplusocma, bactekillermb, fiberfrax™, bactekillerbm101a, bactekillerbm102a, bactekillerbm501a, kaolinite, natural
9942228
Dioxosilan;oxo(oxoalumanyloxy)aluman
O=[Al]O[Al]=O.O=[Si]=O
Zeolith Y wird als Crack-Katalysator in katalytischen Crack-Einheiten der Erdölraffinerie verwendet, um hochsiedende Anteile von rohem Petroleum in wertvollere Benzin-, Diesel- und andere Produkte umzuwandeln. Wird in der Waschmittelherstellung zur Entfernung der Wasserhärte verwendet.
Zeolite Y is used as a cracking catalyst in petroleum refinery catalytic cracking units to convert high-boiling fractions of petroleum crude to more valuable gasoline, diesel and other products. Used in detergent manufacturing for the applications of the removal of hardness. It is also used as Odor control, industrial absorbents, industrial fillers, gas absorption, soil remediation, wastewater filtration, flocculating agent, animal feeds, hydroponics, molecular sieves, desiccants, lightweight concrete, acoustics and ceramics.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material Zeolite Y
Physikalische Form Pulver, S.A. 925 m2/g, Mol-Verhältnis 5.1:1
Menge 25 g
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water.