Learn More
Alfa Aesar™ Zeolith Y, Wasserstoff
Marke:  Alfa Aesar™ 045872.36
Weitere Details : CAS : 1318-02-1 Netto-Gewicht : 0.50000kg
Menge 500g
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15462497
  • 365.00 € / 500 Gramm
Auf Lager, versandfertig: 2
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
  • Zeolith Y wird als Cracken-Katalysator in katalytischen Cracken-Einheiten der Erdölraffinerie verwendet, um hochsiedende Anteile von Rohöl in wertvollere Benzin-, Diesel- und andere Produkte umzuwandeln
Spezifikation
Chemische Identifikatoren
1318-02-1
162.043
HNPSIPDUKPIQMN-UHFFFAOYSA-N
9942228
O=[Al]O[Al]=O.O=[Si]=O
Al2O5Si
MFCD00132601
kaolinite, montmorillonite aluminum pillared clay, silica-alumina catalyst support, grade 135, aidplusocma, bactekillermb, fiberfrax™, bactekillerbm101a, bactekillerbm102a, bactekillerbm501a, kaolinite, natural
Dioxosilan; Oxo(oxoalumanyloxy)aluman
Spezifikation
Zeolite Y, hydrogen
Al2O5Si
kaolinite, montmorillonite aluminum pillared clay, silica-alumina catalyst support, grade 135, aidplusocma, bactekillermb, fiberfrax™, bactekillerbm101a, bactekillerbm102a, bactekillerbm501a, kaolinite, natural
HNPSIPDUKPIQMN-UHFFFAOYSA-N
O=[Al]O[Al]=O.O=[Si]=O
162.043
Pulver
Weiß
1318-02-1
MFCD00132601
Insoluble in water.
SiO2:Al2O3, 80:1 mole ratio
Dioxosilan; Oxo(oxoalumanyloxy)aluman
9942228
780m2/g
500g
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Dokumentation