Learn More
Zeolith ZSM-5, Ammonium, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7076494
26.33 EUR gültig bis 2024-03-29
Benutzen Sie den Promotions-Code "21615" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
1318-02-1
Al2O5Si
162.043
MFCD00132601
HNPSIPDUKPIQMN-UHFFFAOYSA-N
kaolinite, montmorillonite aluminum pillared clay, silica-alumina catalyst support, grade 135, aidplusocma, bactekillermb, fiberfrax™, bactekillerbm101a, bactekillerbm102a, bactekillerbm501a, kaolinite, natural
9942228
Dioxosilan;oxo(oxoalumanyloxy)aluman
O=[Al]O[Al]=O.O=[Si]=O
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
1318-02-1
Al2O5Si
162.043
MFCD00132601
HNPSIPDUKPIQMN-UHFFFAOYSA-N
kaolinite, montmorillonite aluminum pillared clay, silica-alumina catalyst support, grade 135, aidplusocma, bactekillermb, fiberfrax™, bactekillerbm101a, bactekillerbm102a, bactekillerbm501a, kaolinite, natural
9942228
Dioxosilan;oxo(oxoalumanyloxy)aluman
O=[Al]O[Al]=O.O=[Si]=O
Wird bei der Kohlenwasserstoffisomerisierung, der Alkylierung von Kohlenwasserstoffen und als Katalysatorstütze verwendet.
Zeolite ZSM-5 is used in hydrocarbon isomerization, the alkylation of hydrocarbons, and as a catalyst supportZeolite ZSM-5 is used in hydrocarbon isomerization, alkylation of hydrocarbons. It is also used as a catalyst support. For example, copper is deposited on the zeolite and utilized for the preparation of acetaldehyde from ethanol by oxidation.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material Zeolite ZSM-5
Physikalische Form Pulver, S.A. 425 m2/g, Mol-Verhältnis 23:1
Menge 25 g
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water.