Learn More
ZEOprep™ Klassisch, (ACT ) Feuchtigkeitsgehalt < 1%
Artikelnummer. 30048960 Alle ansehen Zeochem Produkte
Change view
Click to view available options
:
1 kg
5 kg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer.
30048960 5 kg
30048972 1 kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30048960 Lieferant ZEOprep Lieferanten-Nr. 302100
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Edge
ZEOprep™ ist ein Packungsmaterial, das schnelle, effektive und reproduzierbare Trennungen ermöglicht. Unregelmäßig geformtes Kieselgel wird in der Schwerkraft-, Flash- und Mitteldruckchromatographie eingesetzt. einen Feuchtigkeitsgehalt von < Der Gehalt von 1 % macht es ideal für feuchtigkeitsempfindliche Anwendungen.
  • Sehr niedriger Feuchtigkeitsgehalt (< 1%)
  • Ideal für feuchtigkeitsempfindliche Anwendungen
  • Unregelmäßiges amorphes Kieselgel
  • Hochrein
  • Europäische Fertigung
  • Schweizer Präzision und Beständigkeit
  • Hervorragende Reproduzierbarkeit von Charge zu Charge
  • ISO Zertifizierung
  • Hohe chemische und mechanische Stabilität
  • Enge Partikelgrößenverteilung
  • 20 bis 500 μm Partikelgrößenbereich
  • Erhältlich in den Porengrößen 60 Å oder 90 Å.
  • Hohe Belastbarkeit
  • Auswahl an Packungsgrößen verfügbar
  • Geeignet für Schwerkraft-, Flash-, Vorbereitungs- und Prozessskalierung
Spezifikation
Partikelgröße 35 bis 70 μm
Porengröße 60 Å
Verfahren Chromatographie
Güte Feuchtigkeitsgehalt < 1%
Menge 5 kg
Typ Kieselgel
Material Kieselgel
Phase Reines Silikat
Partikelform Unregelmäßig