Beschreibung
ZFP2 Polyclonal antibody specifically detects ZFP2 in Human samples. It is validated for Western Blot
Spezifikation
Spezifikation
| Antigen | ZFP2 |
| Anwendungen | Western Blot |
| Klassifikation | Polyclonal |
| Konjugat | Unconjugated |
| Verdünnung | Western Blot 1:500 |
| Zusammensetzung | PBS (pH 7.4) |
| Gen-Zugriffsnummer | NP_085116 |
| Gen-Alias | FLJ21628, Zfp-2, zinc finger protein 2 homolog (mouse), Zinc finger protein 751, ZNF751zinc finger protein 2 homolog |
| Wirtsspezies | Mouse |
| Immunogen | ZFP2 (NP_085116, 1 a.a. - 461 a.a.) full-length human protein. MEREGIWHSTLGETWEPNNWLEGQQDSHLSQVGVTHKETFTEMRVCGGNEFERCSSQDSILDTQQSIPMVKRPHNCNSHGEDATQNSELIKTQRMFVGKKIYECNQCSKTFSQSSSLLKHQRIHTGEKPYKCNVCGKHFIERSSLTVHQRIHTGEKPYKCNECGKAFSQSMNLTVHQRTHTGEKPYQCKECGKAFHKNSSLIQHERIHTGEKPYKCNECGKAFTQSMNLTVHQRTHTGEKPYECNECGKAFSQSMHLIVHQRSHTGEKPYECSQCGKAFSKSSTLTLHQRNHTGEKPYKCNKCGKSFSQSTYLIEHQRLHSGVKPFECNECGKAFSKNSSLTQHRRIHTGEKPYECMVCGKHFTGRSSLTVHQVIHTGEKPYECNECGKAFSQSAYLIEHQRIHTGEKPYECDQCGKAFIKNSSLTVHQRTHTGEKPYQCNECGKAFSRSTNLTRHQRTHT |
| Mehr anzeigen |