missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

ZFP2 Antibody, Novus Biologicals™

Código de producto. 18497828 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Menge:
0.05 mg
Tamaño de la unidad:
50 Mikrogramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Menge unitSize
18497828 0.05 mg 50 Mikrogramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18497828 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor H00080108B01P

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Polyclonal Antibody

ZFP2 Polyclonal antibody specifically detects ZFP2 in Human samples. It is validated for Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antigen ZFP2
Anwendungen Western Blot
Klassifikation Polyclonal
Konjugat Unconjugated
Verdünnung Western Blot 1:500
Zusammensetzung PBS (pH 7.4)
Gen-Zugriffsnummer NP_085116
Gen-Alias FLJ21628, Zfp-2, zinc finger protein 2 homolog (mouse), Zinc finger protein 751, ZNF751zinc finger protein 2 homolog
Wirtsspezies Mouse
Immunogen ZFP2 (NP_085116, 1 a.a. - 461 a.a.) full-length human protein. MEREGIWHSTLGETWEPNNWLEGQQDSHLSQVGVTHKETFTEMRVCGGNEFERCSSQDSILDTQQSIPMVKRPHNCNSHGEDATQNSELIKTQRMFVGKKIYECNQCSKTFSQSSSLLKHQRIHTGEKPYKCNVCGKHFIERSSLTVHQRIHTGEKPYKCNECGKAFSQSMNLTVHQRTHTGEKPYQCKECGKAFHKNSSLIQHERIHTGEKPYKCNECGKAFTQSMNLTVHQRTHTGEKPYECNECGKAFSQSMHLIVHQRSHTGEKPYECSQCGKAFSKSSTLTLHQRNHTGEKPYKCNKCGKSFSQSTYLIEHQRLHSGVKPFECNECGKAFSKNSSLTQHRRIHTGEKPYECMVCGKHFTGRSSLTVHQVIHTGEKPYECNECGKAFSQSAYLIEHQRIHTGEKPYECDQCGKAFIKNSSLTVHQRTHTGEKPYQCNECGKAFSRSTNLTRHQRTHT
Reinigungsverfahren Protein A purified
Menge 0.05 mg
Regulatorischer Status RUO
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 80108
Zielspezies Human
Inhalt und Lagerung Aliquot and store at -20°C or -80°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Form Purified
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.